주요 문서
SML0504
Sigma-Aldrich
I-BOP
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(5Z)-7-[(1S,2R,3R,4R)-3-[(1E,3R)-3-Hydroxy-4-(4-iodophenoxy)-1-buten-1-yl]-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]-5-heptenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H29IO5
CAS Number:
Molecular Weight:
512.38
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solution
농도
10 mg/mL in ethanol
색상
colorless to faint yellow
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist.
I-BOP is a potent thromboxane (TP) receptor agonist. I-BOP induces human platelet aggregation with an EC50 value of 0.34 nM.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)