SML0336
Rosavin
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2E)-3-Phenylprop-2-en-1-yl 6-O-α-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-Phenylprop-2-enoxy]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl)oxane-3,4,5-triol, (E)-3-Phenyl-2-propenyl 6-O-a-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Rosavidin
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -47 to -57° (C=1, MeOH CHCl3 (1:1))
색상
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
InChI key
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable