SML0234
Mitiglinide calcium
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(aS,3aR,7aS)-Octahydro-g-oxo-a-(phenylmethyl)-2H-isoindole-2-butanoic acid calcium salt, KAD 1229, Mitiglinide hemicalcium salt, S 21403, [2(S)-cis]-Octahydro-g-oxo-a-(phenylmethyl)-2H-isoindole-2-butanoic acid calclium salt
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +5 to +9° (c=1, MeOH)
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C(C[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](CC(=O)N2C[C@H]3CCCC[C@H]3C2)Cc4ccccc4)N5C[C@H]6CCCC[C@H]6C5
InChI
1S/2C19H25NO3.Ca/c2*21-18(20-12-15-8-4-5-9-16(15)13-20)11-17(19(22)23)10-14-6-2-1-3-7-14;/h2*1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13H2,(H,22,23);/q;;+2/p-2/t2*15-,16+,17-;/m00./s1
InChI key
PMRVFZXOCRHXFE-FMEJWYFOSA-L
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.