SML0178
ARL-17477 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-[4-[2-[[(3-chlorophenyl)methyl]amino]ethyl]phenyl]-2-thiophenecarboximidamide dihydrochloride hydrate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
주관자
AstraZeneca
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Clc1cccc(CNCCc2ccc(NC(=N)c3cccs3)cc2)c1
InChI
1S/C20H20ClN3S.2ClH.H2O/c21-17-4-1-3-16(13-17)14-23-11-10-15-6-8-18(9-7-15)24-20(22)19-5-2-12-25-19;;;/h1-9,12-13,23H,10-11,14H2,(H2,22,24);2*1H;1H2
InChI key
QOPATWWWZNTSQF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
관련 콘텐츠
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research