SML0123
Deflazacort
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(11β,16β)-21-(acetyloxy)-11-hydroxy-2′-methyl-5′H-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione, 11β,21-dihydroxy-2′-methyl-5′βH-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,20-dione 2′-acetate, DL-458-IT, L-5458, azacort, oxazacort, pregna-1,4-diene-11β,21-diol-3,20-dione[17α,16α-d]-2′-methyloxazoline 21-acetate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C
InChI
1S/C25H31NO6/c1-13-26-25(20(30)12-31-14(2)27)21(32-13)10-18-17-6-5-15-9-16(28)7-8-23(15,3)22(17)19(29)11-24(18,25)4/h7-9,17-19,21-22,29H,5-6,10-12H2,1-4H3/t17-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChI key
FBHSPRKOSMHSIF-GRMWVWQJSA-N
유전자 정보
human ... NR3C1(2908)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.