SML0025
Safinamide mesylate salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-(+)-2-[[4-(3-Fluorobenzoxy)benzyl]amino]propanamide; (S)-2-[[4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide; FCE-26743; PNU-151774E, NW-1015;
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +9.5 to +14°, c = 1 (95% acetic acid)
색상
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.C[C@H](NCc1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-5-7-16(8-6-13)22-11-14-3-2-4-15(18)9-14;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
InChI key
YKOCHIUQOBQIAC-YDALLXLXSA-N
유전자 정보
human ... MAOB(4129)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
We offers many products related to calcium channels for your research needs.