생물학적 소스
plant
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
분자량
564.54
solubility
water: soluble
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@H](\C\2=C/COC(=O)\C=C/c3ccccc3)CC(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C27H32O13/c1-35-21(30)12-17-16(10-11-37-20(29)9-8-15-6-4-3-5-7-15)26(38-14-18(17)25(34)36-2)40-27-24(33)23(32)22(31)19(13-28)39-27/h3-10,14,17,19,22-24,26-28,31-33H,11-13H2,1-2H3/b9-8-,16-10+/t17-,19+,22+,23-,24+,26-,27-/m0/s1
InChI key
QBKMGAJNGCTGFA-OYDMIUNFSA-N
일반 설명
Methyl jasminoside is a secoiridoid glucoside commonly found in plants from Oleaceace family (Jasminum amplexicaule and Jasminum odoratissimum).
애플리케이션
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
특징 및 장점
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.