SMB01025
Alcesefoliside
≥90% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
Quercetin 3-O-α-rhamnopyranosyl(1→6)-α-rhamnopyranosyl-(1→2)-β-galactopyranoside, Quercetin 3-O-(2,6-di-O-rhamnosyl)galactoside
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
plant
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
분자량
756.66
solubility
water: slightly soluble
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)CO[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O)O)C3=O)c4cc(c(cc4)O)O
InChI
1S/C33H40O20/c1-9-19(38)23(42)26(45)31(48-9)47-8-17-21(40)25(44)30(53-32-27(46)24(43)20(39)10(2)49-32)33(51-17)52-29-22(41)18-15(37)6-12(34)7-16(18)50-28(29)11-3-4-13(35)14(36)5-11/h3-7,9-10,17,19-21,23-27,30-40,42-46H,8H2,1-2H3/t9-,10-,17+,19-,20-,21-,23
InChI key
HKNBJSRIYRDSLB-MIORVHIISA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
- Inhibits the production of pro-inflammatory cytokines and reactive oxygen species, resulting in anti-inflammatory and antioxidant effects.
- Induces apoptosis in cancer cells, leading to antitumor effects.
특징 및 장점
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.