생물학적 소스
plant
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
분자량
428.43
solubility
water: slightly soluble
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)O)Oc3ccc(cc3)C=C
InChI
1S/C20H28O10/c1-3-10-4-6-11(7-5-10)29-20-18(26)16(24)14(22)12(30-20)8-27-19-17(25)15(23)13(21)9(2)28-19/h3-7,9,12-26H,1,8H2,2H3/t9-,12+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
InChI key
KVPBAPOAIIQDGQ-XXGVTNRTSA-N
일반 설명
Vinylphenol, O-[L-Rhamnopyranosyl-(1-6)-ß-D-glucopyranoside], also known as 4-Ethenylphenyl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside, is a phenolic glycoside.
애플리케이션
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and biochemical research.
특징 및 장점
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.