주요 문서
SMB00572
Sigma-Aldrich
2H-1-Benzopyran-2-one, 3,8-trihydroxy
≥95% (LC/MS-UV)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H6O5
CAS Number:
Molecular Weight:
194.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(OC1=C2C=CC=C1O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H6O5/c10-5-3-1-2-4-6(11)7(12)9(13)14-8(4)5/h1-3,10-12H
InChI key
OJIYXYUCRVFSRV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)