분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N1)N(C=CC1=O)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2OC(C3=C(C=C(C=C3OC)O)C)=O)O)CO
InChI
1S/C18H20N2O9/c1-8-5-9(22)6-10(27-2)13(8)17(25)29-15-14(24)11(7-21)28-16(15)20-4-3-12(23)19-18(20)26/h3-6,11,14-16,21-22,24H,7H2,1-2H3,(H,19,23,26)/t11-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI key
RARUJUZFKGDIOM-RAEVTNRLSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)