About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H30O14
CAS Number:
Molecular Weight:
578.52
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
≥90% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C=C(OC(C([C@@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)O)C)=C3O)=C1C(O)=C3[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C5=CC=C(C=C5)O
InChI
1S/C27H30O14/c1-8-17(31)21(35)23(37)27(39-8)16-20(34)15(26-24(38)22(36)18(32)13(7-28)41-26)19(33)14-11(30)6-12(40-25(14)16)9-2-4-10(29)5-3-9/h2-6,8,13,17-18,21-24,26-29,31-38H,7H2,1H3/t8-,13+,17-,18+,21+,22-,23+,24+,26-,27-/m0/s1
InChI key
MVOUGOXRXQDXDC-RSPRXDBDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural product derived from plant source.
생화학적/생리학적 작용
Violanthin is a compound that belongs to a class of organic compounds known as flavanoid 8-c-glycosides
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)