주요 문서
SMB00550
Sigma-Aldrich
Aceritannin
≥85% (LC/MS-UV)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H20O13
CAS Number:
Molecular Weight:
468.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥85% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1=C(O)C(O)=CC(C(O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)OC2)=O)=C1
InChI
1S/C20H20O13/c21-9-1-7(2-10(22)15(9)25)19(29)32-5-13-17(27)18(28)14(6-31-13)33-20(30)8-3-11(23)16(26)12(24)4-8/h1-4,13-14,17-18,21-28H,5-6H2/t13-,14+,17-,18-/m1/s1
InChI key
IGKWMHUOBKCUQU-LTCOOKNTSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)