주요 문서
SMB00548
Sigma-Aldrich
3-(1,1-Dimethylallyl)-8-hydroxy-7-methoxycoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
동의어(들):
7-hydroxy-8-methoxy-3-(2-methylbut-3-en-2-yl)chromen-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16O4
CAS Number:
Molecular Weight:
260.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C(C(C)(C)C=C)=CC(C=CC(OC)=C2O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-5-15(2,3)10-8-9-6-7-11(18-4)12(16)13(9)19-14(10)17/h5-8,16H,1H2,2-4H3
InChI key
KNZZAAGBIUZSNV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)