주요 문서
SMB00539
Sigma-Aldrich
6′′,6′′-Dimethylpyrano[2′′,3′′:7,8]flavone
≥95% (LC/MS-UV)
동의어(들):
8,8-dimethyl-2-phenylpyrano[2,3-f]chromen-4-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H16O3
CAS Number:
Molecular Weight:
304.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1(C)C=CC2=C(C=CC3=C2OC(C4=CC=CC=C4)=CC3=O)O1
InChI
1S/C20H16O3/c1-20(2)11-10-15-17(23-20)9-8-14-16(21)12-18(22-19(14)15)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
InChI key
RBKWJAHRWPDNPM-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)