분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C=CC([C@@H]2[C@@]3(C)CC[C@]([H])([C@]4(C=O)[C@](O)(CC5)C[C@@H](O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O)CC4)[C@]5([H])[C@@]3(O)CC2)=CO1
InChI
1S/C30H42O11/c1-27-8-5-19-20(30(27,38)11-7-18(27)16-2-3-22(33)39-14-16)6-10-29(37)12-17(4-9-28(19,29)15-32)40-26-25(36)24(35)23(34)21(13-31)41-26/h2-3,14-15,17-21,23-26,31,34-38H,4-13H2,1H3/t17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-,25+,26+,27+,28-,29-,30-/m0/s1
InChI key
AXUYMUBJXHVZEL-DBOUUHTQSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)