주요 문서
SMB00521
Sigma-Aldrich
4-Oxo-5-phenylpentanoic acid
≥90% (LC/MS-UV)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
192.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥90% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(6-7-11(13)14)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)
InChI key
LTNSOYZGFPWHOF-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)