주요 문서
SMB00373
Sigma-Aldrich
N-Acetylglucosaminyl-β-1,2-mannose
≥94% (HPLC)
동의어(들):
N-Acetylglucosaminyl-β-1,2-mannose, β-1-2 N-acetylglucosamine mannose, 2-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-D-mannopyranose, GlcNAc-β-1,2-Man, N-Acetyl-glucosamine mannose, β-D-GlcNAc-(1→2)-D-Man
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H25NO11
CAS Number:
Molecular Weight:
383.35
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥94% (HPLC)
양식
powder
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-5(19)15-9-13(24)12(23)8(4-18)26-14(9)25-7(3-17)11(22)10(21)6(20)2-16/h3,6-14,16,18,20-24H,2,4H2,1H3,(H,15,19)/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI key
WCIQTQUMKQRLKV-ZTGOBPNGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
N-Acetyglucosaminyl-beta-1,2-mannose is a common oligosaccharide that inhibits the adherence of typical and atypical respiratory pathogens.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)