주요 문서
SMB00319
Sigma-Aldrich
Mesaconitine
≥97% (HPLC)
동의어(들):
Mesaconitine, (1a,3a,6a,14a,15a,16β)-1,6,16-Trimethoxy-4-(methoxymethyl)-20-methyl-aconitane-3,8,13,14,15-pentol 8-acetate 14-benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C33H45NO11
CAS Number:
Molecular Weight:
631.71
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(O[C@@]12[C@@]3([H])[C@H](OC)[C@]4([H])[C@](COC)(CN(C)[C@H]35)[C@H](O)C[C@H](OC)[C@@]45[C@]([H])(C[C@@H](OC)[C@@H]2O)[C@]1([H])C(OC(C6=CC=CC=C6)=O)O)=O
InChI
1S/C32H45NO11/c1-16(34)44-32-22(29(38)43-28(37)17-10-8-7-9-11-17)18(12-19(40-4)27(32)36)31-21(41-5)13-20(35)30(15-39-3)14-33(2)26(31)23(32)24(42-6)25(30)31/h7-11,18-27,29,35-36,38H,12-15H2,1-6H3/t18-,19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26?,27+,29?,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
IORXNCZGFBAKNU-IIEDEHCPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mesaconitine is an alkaloid from Aconitum japonicum, used in Japan and China to increase peripheral body temperature. Phytotoxin.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Vasorelaxing effect of mesaconitine, an alkaloid from Aconitum japonicum, on rat small gastric artery: possible involvement of endothelium-derived hyperpolarizing factor
Mitamura M, et al
Japanese Journal of Pharmacology, 89(4), 380-387 (2002)