SMB00312
3-N-Butylphthalide
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-N-Butylphthalide, 3-Butylphthalide, 3-N-butyl-phthalide, butylphthalide, n-Butylphthalide, 3-Butylisobenzofuran-1(3H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
liquid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C2=CC=CC=C2C(CCCC)O1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChI key
HJXMNVQARNZTEE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-N-Butylphthalide (NBP) is a compound found in Chinese celery seed extracts that can improve cognitive functions and may decrease Amyloid-beta levels in Alzheimer′s disease. NBP has antioxidant activities and may protect against oxidative/nitrosative stress, mitochondrial impairment and apoptosis.
제조 메모
Centrifuge vial before use to aid in recovery of material.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.