주요 문서
SMB00263
Sigma-Aldrich
Hispidulin 7-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H20O12
CAS Number:
Molecular Weight:
476.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1c(O)c2C(=O)C=C(Oc2cc1O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C22H20O12/c1-31-19-13(33-22-18(28)16(26)17(27)20(34-22)21(29)30)7-12-14(15(19)25)10(24)6-11(32-12)8-2-4-9(23)5-3-8/h2-7,16-18,20,22-23,25-28H,1H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,20-,22+/m0/s1
InChI key
GVEZRDBRYNJUDQ-QSUZLTIMSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)