주요 문서
SMB00253
Sigma-Aldrich
Icariside F2
≥90% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H26O10
CAS Number:
Molecular Weight:
402.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H26O10/c19-8-18(24)9-27-17(15(18)23)26-7-11-12(20)13(21)14(22)16(28-11)25-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-17,19-24H,6-9H2/t11-,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
InChI key
NJMQSVWMCODQIP-FQXXIRCGSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)