주요 문서
SMB00223
Sigma-Aldrich
10-isobutyryloxy-8,9-epoxythymol isobutyrate
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H24O5
CAS Number:
Molecular Weight:
320.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)C(=O)OCC1(CO1)c2ccc(C)cc2OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C18H24O5/c1-11(2)16(19)21-9-18(10-22-18)14-7-6-13(5)8-15(14)23-17(20)12(3)4/h6-8,11-12H,9-10H2,1-5H3
InChI key
OLARKEMZPWGFJU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)