주요 문서
SMB00218
Sigma-Aldrich
Minecoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H30O13
CAS Number:
Molecular Weight:
538.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥85% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C(=O)O[C@H]2[C@@H]3C=CO[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H]3[C@@]5(CO)O[C@@H]25)cc1O
InChI
1S/C25H30O13/c1-33-14-4-2-11(8-13(14)28)3-5-16(29)36-21-12-6-7-34-23(17(12)25(10-27)22(21)38-25)37-24-20(32)19(31)18(30)15(9-26)35-24/h2-8,12,15,17-24,26-28,30-32H,9-10H2,1H3/b5-3+/t12-,15-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25-/m1/s1
InChI key
LRHHPZILMPIMIY-GGKKSNITSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)