주요 문서
SMB00133
Sigma-Aldrich
4-[2-(4-Allyl-2,6-dimethoxyphenoxy)-1-hydroxypropyl]-2-methoxyphenol
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H26O6
CAS Number:
Molecular Weight:
374.43
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)[C@H](O)[C@@H](C)Oc2c(OC)cc(CC=C)cc2OC
InChI
1S/C21H26O6/c1-6-7-14-10-18(25-4)21(19(11-14)26-5)27-13(2)20(23)15-8-9-16(22)17(12-15)24-3/h6,8-13,20,22-23H,1,7H2,2-5H3/t13-,20-/m1/s1
InChI key
ULZFTGWWPHYLGI-ZUOKHONESA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)