분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1C(=O)c2c(O)cc(C)cc2O
InChI
1S/C16H14O7/c1-7-3-10(18)14(11(19)4-7)15(21)13-9(16(22)23-2)5-8(17)6-12(13)20/h3-6,17-20H,1-2H3
InChI key
GIJDACMRFIMBET-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)