주요 문서
SMB00039
Sigma-Aldrich
Elmycin A
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H20O6
CAS Number:
Molecular Weight:
344.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1CC(=O)C2=C(C1)CC(O)C3(O)C(O)c4c(O)cccc4C(=O)C23
InChI
1S/C19H20O6/c1-8-5-9-7-13(22)19(25)16(14(9)12(21)6-8)17(23)10-3-2-4-11(20)15(10)18(19)24/h2-4,8,13,16,18,20,22,24-25H,5-7H2,1H3
InChI key
PKPHZFVECLENRP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)