주요 문서
SIHK1506
Sigma-Aldrich
MISSION® siRNA
Human Kinase PAN3 (siRNA2), Nano Scale 0.25 nmol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105324
NACRES:
NA.51
제품 라인
MISSION®
저장 조건
desiccated
NCBI 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... PAN3(255967)
일반 설명
The MISSION small scale siRNA are available at 0.25 nmol scale. Sigma′s siRNAs are designed with the Rosetta algorithm and are backed by Sigma-Aldrich′s predesigned siRNA guarantee. You can find all of these off-the-shelf siRNAs on YFG.
물리적 형태
lyophilized powder
기타 정보
Associated siRNA: SASI_Hs01_00123310
법적 정보
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)