제품명
SNP-1,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥72%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
Amino Acid Sequence
His-Ser-Gln-Ile-Ser-Gly-Lys-Tyr-Gln-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Ala
애플리케이션
The peptide SNP-1 (HSQISGKYQRYLKDA) is an inhibitor of ecto-ADP-ribosyl-cyclase activity of bone marrow stromal cell antigen-1(BST-1).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.