제품명
[Deamino-Pen1,Val4,D-Arg8]-Vasopressin,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥73%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Deamino-Pen-Tyr-Phe-Val-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2
애플리케이션
Arginine vasopressin (AVP) is a neurohypophysial hormone involved in the regulation of water retension and blood pressure. [Deamino-Pen1,Val4,D-Arg8]-Vasopressin is used as a peptide AVP antagonist versus non-peptide AVP antagonists such as tolvaptan.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.