주요 문서
SCP0096
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
동의어(들):
Ac-LETD-AFC, Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-7-amino-4-trifluoromethyl coumarin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H38N5O12
Molecular Weight:
672.66
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
제품명
Caspase Substrate,
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥80%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... CASP8(841)
Amino Acid Sequence
Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC
생화학적/생리학적 작용
The peptide Ac-Leu-Glu-Thr-Asp-AFC, or Ac-LETD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-8. The tetrapeptide sequence LETD is recognized as an ideal cleavage sequence for caspase-8.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)