생물학적 소스
fermentation/recombinant
semisynthetic
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
protect from light
색상
light yellow to very dark yellow, to very dark brown
동작 모드
cell membrane | interferes
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
적합성
fungi
yeasts
SMILES string
C[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H]([NH3+])[C@H](O)[C@]1([H])O[C@H](C[C@@]2([H])[C@@H]([C@@H](O)C[C@@](O2)(O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C3)C(NCCO)=O)/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](C)OC3=O.CC([O-])=O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Animal component free
Tested for cell toxicity
Can be 0.2µm filtered
제조 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.