분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
dry media
색상
white to off-white
항생제 활성 스펙트럼
mycobacteria
동작 모드
cell wall synthesis | inhibits
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@]1(CN2C=C(N=C2O1)[N+](=O)[O-])COC3=CC=C(C=C3)N4CCC(CC4)OC5=CC=C(C=C5)OC(F)(F)F
InChI
InChI=1S/C25H25F3N4O6/c1-24(15-31-14-22(32(33)34)29-23(31)38-24)16-35-18-4-2-17(3-5-18)30-12-10-20(11-13-30)36-19-6-8-21(9-7-19)37-25(26,27)28/h2-9,14,20H,10-13,15-16H2,1H3/t24-/m1/s1
InChI key
XDAOLTSRNUSPPH-XMMPIXPASA-N
일반 설명
Delamanid is an anti-tuberculosis agent derived from the nitro-dihydro-imidazooxazole class of compounds that inhibits mycolic acid synthesis of bacterial cell wall. A limitation of dasabuvir is the lower potential for cross-genotypic activity as the binding sites are poorly preserved across HCV genotypes.
생화학적/생리학적 작용
Delamanid is an antimycobacterial agent that inhibits mycolic acid synthesis, an essential component of the cell wall of Mycobacterium tuberculosis. Inhibition of mycolic acid synthesis leads to the disruption of cell wall structure and integrity, and ultimately, bacterial cell death.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.