주요 문서
SAB6010057
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ERN1 (S724) antibody, clone 1F12, Rabbit Monoclonal
new
recombinant, expressed in HEK293F cells
동의어(들):
Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, hIRE1p, Ire1-alpha, IRE1a, Serine/threonine-protein kinase, Endoribonuclease, ERN1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
재조합
expressed in HEK 293 F cells
Quality Level
결합
unconjugated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1F12, recombinant monoclonal
양식
liquid
분자량
150 kDa
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
농도
0.6mg/ml
기술
ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
-10 to -25°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer724)
일반 설명
Senses unfolded proteins in the lumen of the endoplasmic reticulum via its N-terminal domain which leads to enzyme auto-activation (PubMed:9637683, PubMed:11175748, PubMed:12637535). The active endoribonuclease domain splices XBP1 mRNA to generate a new C-terminus, converting it into a potent unfolded-protein response transcriptional activator and triggering growth arrest and apoptosis (PubMed:24508390).
면역원
A synthesized peptide derived from human Phospho-ERN1 (S724)
서열
GRH-pS-FSR
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
저장 및 안정성
Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)