재조합
expressed in HEK 293 F cells
Quality Level
결합
unconjugated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3F1, recombinant monoclonal
양식
liquid
분자량
150 kDa
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
농도
1mg/ml
기술
ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
-10 to -25°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pTyr694)
일반 설명
Carries out a dual function: signal transduction and activation of transcription. Mediates cellular responses to the cytokine KITLG/SCF and other growth factors. Mediates cellular responses to ERBB4. May mediate cellular responses to activated FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4. Binds to the GAS element and activates PRL-induced transcription. Regulates the expression of milk proteins during lactation.
면역원
A synthesized peptide derived from human Phospho-STAT5A (Y694)
서열
LG-pY-VI
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline , pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
저장 및 안정성
Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.