material
colorless
클론
3P3R4, monoclonal
양식
liquid
분자량
36 kDa
종 반응성
mouse, mouse
농도
1.25 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
LRLESPTRSLVMEAPKGVEINAEAGNMEATCRTELRLESKDGEIKLDAAKIRLPRLPHGSYTPTGTRQKVFEICVCANGRLFLSQAGAGSTCQINTSVCL
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SGCD(6444)
일반 설명
The protein encoded by this gene is one of the four known components of the sarcoglycan complex, which is a subcomplex of the dystrophin-glycoprotein complex (DGC). DGC forms a link between the F-actin cytoskeleton and the extracellular matrix. This protein is expressed most abundantly in skeletal and cardiac muscle. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive limb-girdle muscular dystrophy and dilated cardiomyopathy. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 190-289 of human Delta-sarcoglycan (SGCD) (Q92629).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.