주요 문서
SAB5702945
Sigma-Aldrich
Anti-5-Methylcytosine(5mC),clone 10S5V10, Rabbit Monoclonal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
10S5V10, monoclonal
양식
liquid
농도
1 mg/mL
색상
colorless
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
면역원
5mC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
DB
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)