콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(2)

주요 문서

SAB5702940

Sigma-Aldrich

Anti-Pumilio 2 Antibody, clone 7M1B1, Rabbit Monoclonal

동의어(들):

PUMH2, PUML2

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46

생물학적 소스

rabbit

Quality Level

material

colorless

클론

7M1B1, monoclonal

양식

liquid

분자량

110-125 kDa

종 반응성

human, rat, rat

농도

0.55 mg/mL

기술

western blot: 1:500 - 1:2000

색상

colorless

동형

IgG

면역원 서열

MNHDFQALALESRGMGELLPTKKFWEPDDSTKDGQKGIFLGDDEWRETAWGASHHSMSQPIMVQRRSGQGFHGNSEVNAILSPRSESGGLGVSMVEYVLS

UniProt 수납 번호

배송 상태

wet ice

저장 온도

−20°C

타겟 번역 후 변형

unmodified

유전자 정보

human ... PUM2(23369)

일반 설명

This gene encodes a protein that belongs to a family of RNA-binding proteins. The encoded protein functions as a translational repressor during embryonic development and cell differentiation. This protein is also thought to be a positive regulator of cell proliferation in adipose-derived stem cells. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Sep 2013]

면역원

A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Pumilio 2 (Q8TB72).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.

애플리케이션

WB

Storage Class Code

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 1


가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:

시험 성적서(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 문서 section.

도움이 필요하시면 연락하세요. 고객 지원 부서

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.