material
colorless
클론
5Z4O9, monoclonal
양식
liquid
분자량
53 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.50 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
VGGDVNVEMDAAPGVDLSRILNEMRDQYEKMAEKNRKDAEEWFFTKTEELNREVATNSELVQSGKSEISELRRTMQNLEIELQSQLSMKASLENSLEETKGRYCMQLAQIQEMIGSVEEQLAQLRCEMEQQNQEYKILLDVKTRLEQEIATYRRLLEGEDAHLSSSQFSSGSQSSRDVTSSSRQIRTKVMDVHD
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... KRT14(3861)
일반 설명
This gene encodes a member of the keratin family, the most diverse group of intermediate filaments. This gene product, a type I keratin, is usually found as a heterotetramer with two keratin 5 molecules, a type II keratin. Together they form the cytoskeleton of epithelial cells. Mutations in the genes for these keratins are associated with epidermolysis bullosa simplex. At least one pseudogene has been identified at 17p12-p11. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 264-457 of human Cytokeratin 14 (KRT14) (P02533).
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.