주요 문서
SAB5702814
Sigma-Aldrich
Anti-Destrin Antibody, clone 4F9Q1, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
ACTDP, ADF, HEL32, bA462D18.2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
4F9Q1, monoclonal
양식
liquid
분자량
19 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
1.3 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MASGVQVADEVCRIFYDMKVRKCSTPEEIKKRKKAVIFCLSADKKCIIVEEGKEILVGDVGVTITDPFKHFVGMLPEKDCRYALYDASFETKESRKEELM
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... DSTN(11034)
일반 설명
The product of this gene belongs to the actin-binding proteins ADF family. This family of proteins is responsible for enhancing the turnover rate of actin in vivo. This gene encodes the actin depolymerizing protein that severs actin filaments (F-actin) and binds to actin monomers (G-actin). Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Destrin (P60981).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)