주요 문서
SAB5702603
Sigma-Aldrich
Anti-MARK2 Antibody, clone 6O1C2, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
EMK-1, EMK1, PAR-1, Par-1b, Par1b
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
6O1C2, monoclonal
양식
liquid
종 반응성
human, rat, rat
농도
1.90 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
KPRSLRFTWSMKTTSSMEPNEMMREIRKVLDANSCQSELHEKYMLLCMHGTPGHEDFVQWEMEVCKLPRLSLNGVRFKRISGTSMAFKNIASKIANELKL
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MARK2(2011)
일반 설명
This gene encodes a member of the Par-1 family of serine/threonine protein kinases. The protein is an important regulator of cell polarity in epithelial and neuronal cells, and also controls the stability of microtubules through phosphorylation and inactivation of several microtubule-associating proteins. The protein localizes to cell membranes. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2009]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 689-788 of human MARK2 (Q7KZI7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)