주요 문서
SAB5702559
Sigma-Aldrich
Anti-ATGL/PNPLA2 Antibody, clone 10Y4M10, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
1110001C14Rik, ATGL, FP17548, PEDF-R, TTS-2.2, TTS2, iPLA2zeta
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
10Y4M10, monoclonal
양식
liquid
분자량
55 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.53 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
LPARLNEALLEACVEPTDLLTTLSNMLPVRLATAMMVPYTLPLESALSFTIRLLEWLPDVPEDIRWMKEQTGSICQYLVMRAKRKLGRHLPSRLP
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PNPLA2(57104)
일반 설명
This gene encodes an enzyme which catalyzes the first step in the hydrolysis of triglycerides in adipose tissue. Mutations in this gene are associated with neutral lipid storage disease with myopathy. [provided by RefSeq, Jul 2010]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 300-394 of human ATGL / PNPLA2 (Q96AD5).
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)