material
colorless
클론
2Z10F1, monoclonal
양식
liquid
종 반응성
human, rat
농도
2.05 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
GKNHTQSPGCEESDAGKEELMKMRLPTRSDMICGYACLKGNAAMRNTKRGSWYIEALTQVFSERACDMHVADMLVKVNALIKEREGYAPGTEFHRCKEMSEYCSTLCQQLYLFPGYPPT
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CASP2(835)
일반 설명
This gene encodes a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Caspases mediate cellular apoptosis through the proteolytic cleavage of specific protein substrates. The encoded protein may function in stress-induced cell death pathways, cell cycle maintenance, and the suppression of tumorigenesis. Increased expression of this gene may play a role in neurodegenerative disorders including Alzheimer's disease, Huntington's disease and temporal lobe epilepsy. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2011]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 334-452 of human Caspase-2 (P29594).
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.