material
colorless
클론
1X6N9, monoclonal
양식
liquid
분자량
47 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.4 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MPLLWLRGFLLASCWIIVRSSPTPGSEGHSAAPDCPSCALAALPKDVPNSQPEMVEAVKKHILNMLHLKKRPDVTQPVPKAALLNAIRKLHVGKVGENGY
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... INHBA(3624)
일반 설명
This gene encodes a member of the TGF-beta (transforming growth factor-beta) superfamily of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate a subunit of the dimeric activin and inhibin protein complexes. These complexes activate and inhibit, respectively, follicle stimulating hormone secretion from the pituitary gland. The encoded protein also plays a role in eye, tooth and testis development. Elevated expression of this gene may be associated with cancer cachexia in human patients. [provided by RefSeq, Aug 2016]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Inhibin beta A (INHBA) (P08476).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.