material
colorless
클론
1L8C1, monoclonal
양식
liquid
분자량
75 kDa
종 반응성
mouse, mouse
농도
0.54 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MARELRALLLWGRRLRPLLRAPALAAVPGGKPILCPRRTTAQLGPRRNPAWSLQAGRLFSTQTAEDKEEPLHSIISSTESVQGSTSKHEFQAETKKLLDI
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TRAP1(10131)
일반 설명
This gene encodes a mitochondrial chaperone protein that is member of the heat shock protein 90 (HSP90) family. The encoded protein has ATPase activity and interacts with tumor necrosis factor type I. This protein may function in regulating cellular stress responses. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2013]
면역원
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human TRAP1 (Q12931).
애플리케이션
WB, IP
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.