주요 문서
SAB5702312
Sigma-Aldrich
Anti-MIB1/DIP1 Antibody, clone 9Q4N9, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
DIP-1, DIP1, LVNC7, MIB, ZZANK2, ZZZ6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
9Q4N9, monoclonal
양식
liquid
분자량
110 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.45 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MSNSRNNRVMVEGVGARVVRGPDWKWGKQDGGEGHVGTVRSFESPEEVVVVWDNGTAANYRCSGAYDLRILDSAPTGIKHDGTMCDTCRQQPIIGIRWKC
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MIB1(57534)
일반 설명
This gene encodes a protein containing multiple ankyrin repeats and RING finger domains that functions as an E3 ubiquitin ligase. The encoded protein positively regulates Notch signaling by ubiquitinating the Notch receptors, thereby facilitating their endocytosis. This protein may also promote the ubiquitination and degradation of death-associated protein kinase 1 (DAPK1). [provided by RefSeq, Jun 2013]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MIB1/DIP1 (Q86YT6).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)