주요 문서
SAB5702310
Sigma-Aldrich
Anti-PLGF Antibody, clone 6N4V2, Rabbit Monoclonal
동의어(들):
D12S1900, PGFL, PIGF, PLGF, PlGF-2, SHGC-10760
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.46
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
6N4V2, monoclonal
양식
liquid
분자량
50 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
0.55 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MPVMRLFPCFLQLLAGLALPAVPPQQWALSAGNGSSEVEVVPFQEVWGRSYCRALERLVDVVSEYPSEVEHMFSPSCVSLLRCTGCCGDENLHCVPVETA
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PGF(5228)
일반 설명
This gene encodes a growth factor found in placenta which is homologous to vascular endothelial growth factor. Alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jun 2011]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PLGF (P49763).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)