material
colorless
클론
2T1J7, monoclonal
양식
liquid
분자량
11 kDa
종 반응성
human, rat, rat
농도
1 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:1000
색상
colorless
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BGLAP(632)
일반 설명
This gene encodes a highly abundant bone protein secreted by osteoblasts that regulates bone remodeling and energy metabolism. The encoded protein contains a Gla (gamma carboxyglutamate) domain, which functions in binding to calcium and hydroxyapatite, the mineral component of bone. Serum osteocalcin levels may be negatively correlated with metabolic syndrome. Read-through transcription exists between this gene and the neighboring upstream gene, PMF1 (polyamine-modulated factor 1), but the encoded protein only shows sequence identity with the upstream gene product.
면역원
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of Human BGLAP.
애플리케이션
WB
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.