제품명
Anti-Integrin alpha V (ITGAV/CD51) Antibody, clone 10T9N2, Rabbit Monoclonal,
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
10T9N2, monoclonal
양식
liquid
분자량
140 kDa
종 반응성
rat, human, rat
농도
1 mg/mL
기술
flow cytometry: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
SLKSSASFNVIEFPYKNLPIEDITNSTLVTTNVTWGIQPAPMPVPVWVIILAVLAGLLLLAVLVFVMYRMGFFKRVRPPQEEQEREQLQPHENGEGNSET
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ITGAV(3685)
일반 설명
The product of this gene belongs to the integrin alpha chain family. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha subunit and a beta subunit that function in cell surface adhesion and signaling. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate light and heavy chains that comprise the alpha V subunit. This subunit associates with beta 1, beta 3, beta 5, beta 6 and beta 8 subunits. The heterodimer consisting of alpha V and beta 3 subunits is also known as the vitronectin receptor. This integrin may regulate angiogenesis and cancer progression. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Note that the integrin alpha 5 and integrin alpha V subunits are encoded by distinct genes. [provided by RefSeq, Oct 2015]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 949-1048 of human Integrin alpha V (ITGAV/CD51) (NP_002201.2).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC, FC
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.