material
colorless
클론
1S7G8, monoclonal
양식
liquid
분자량
77 kDa
종 반응성
human
농도
0.657 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
PSDGPSVACVKKASYLDCIRAIAANEADAVTLDAGLVYDAYLAPNNLKPVVAEFYGSKEDPQTFYYAVAVVKKDSGFQMNQLRGKKSCHTGLGRSAGWNIP
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TF(7018)
일반 설명
This gene encodes a glycoprotein with an approximate molecular weight of 76.5 kDa. It is thought to have been created as a result of an ancient gene duplication event that led to generation of homologous C and N-terminal domains each of which binds one ion of ferric iron. The function of this protein is to transport iron from the intestine, reticuloendothelial system, and liver parenchymal cells to all proliferating cells in the body. This protein may also have a physiologic role as granulocyte/pollen-binding protein (GPBP) involved in the removal of certain organic matter and allergens from serum. [provided by RefSeq, Sep 2009]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Transferrin (P02787).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IHC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.